Documenti fondamentali
ENA053246559
Enamine
2-(piperidin-3-yl)-1,3-benzoxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-piperidinyl)-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-2,5-6,9,13H,3-4,7-8H2
InChI
MNJITFGKRQIUJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12488
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12488
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)