Documenti fondamentali
ENA053246374
Enamine
N-{[4-(2-chloroacetyl)phenyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.7
Numero MDL:
Iupac Name
N-[4-(chloroacetyl)benzyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-9(15)14(2)8-10-3-5-11(6-4-10)12(16)7-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI
KASXQVKGTIOCGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12302
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12302
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)