Documenti fondamentali
ENA048303456
Enamine
4-chloro-2-methyl-5-(2-methylpropyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.76
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-isobutyl-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2S/c1-6(2)4-8-5-15-11-9(8)10(12)13-7(3)14-11/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI
ZCQYWAMMEQOPIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11396
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)