Documenti fondamentali
ENA048303391
Enamine
3-[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-[2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C16H12Cl2N2OS/c17-11-6-5-10(13(18)9-11)7-8-20-15(21)12-3-1-2-4-14(12)19-16(20)22/h1-6,9H,7-8H2,(H,19,22)
InChI
KNJLKTJZUJZPEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11287
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11287
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)