Documenti fondamentali
ENA048303313
Enamine
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.64
Numero MDL:
Iupac Name
4-fluorophenyl 4-chlorobutanoate
Inchi Code
1S/C10H10ClFO2/c11-7-1-2-10(13)14-9-5-3-8(12)4-6-9/h3-6H,1-2,7H2
InChI
LNIOENWBUQOOEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)