ENA048303216
Enamine
2-{8-methyl-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-yl}acetic acid
About This Item
Iupac Name
(8-methyl-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dec-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O4/c1-7-2-4-11(5-3-7)9(16)13(6-8(14)15)10(17)12-11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,17)(H,14,15)
InChI
JDHLGQPYECBZSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10960
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)