Documenti fondamentali
ENA040899000
Enamine
3-[5-(diethylsulfamoyl)-1-propyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.47
Numero MDL:
Iupac Name
3-{5-[(diethylamino)sulfonyl]-1-propyl-1H-benzimidazol-2-yl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C17H25N3O4S/c1-4-11-20-15-8-7-13(25(23,24)19(5-2)6-3)12-14(15)18-16(20)9-10-17(21)22/h7-8,12H,4-6,9-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI
HHMXSGCIGPVEPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10676
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10676
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)