Documenti fondamentali
ENA024296047
Enamine
3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.74
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H10ClN3OS/c12-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(13)10(17-9)11(16)15-14/h1-5H,13-14H2,(H,15,16)
InChI
MPDFAMPLLOPPNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10011
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)