Documenti fondamentali
ENA024296041
Enamine
4-carbamoyl-2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonamido)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.35
Numero MDL:
Iupac Name
N~2~-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylsulfonyl)glutamine
Inchi Code
1S/C13H16N2O7S/c14-12(16)4-2-9(13(17)18)15-23(19,20)8-1-3-10-11(7-8)22-6-5-21-10/h1,3,7,9,15H,2,4-6H2,(H2,14,16)(H,17,18)
InChI
BCJADHDQEGJTLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10005
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10005
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)