Documenti fondamentali
ENA024295467
Enamine
2-{[(4-methoxyphenyl)methoxy]methyl}oxirane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[(4-methoxybenzyl)oxy]methyl}oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-12-10-4-2-9(3-5-10)6-13-7-11-8-14-11/h2-5,11H,6-8H2,1H3
InChI
QWWVSLBMMUDNTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09431
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)