Documenti fondamentali
ENA024295304
Enamine
1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
Numero MDL:
Punto di fusione
23-27
Iupac Name
1-(3-methyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11(7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI
MTNZPWYMBRSDTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09267
Melting Point
23-27
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09267