ENA024295247
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H7NO3S/c14-12(15)9-6-5-8(16-9)11-13-7-3-1-2-4-10(7)17-11/h1-6H,(H,14,15)
InChI
WMCXRJZXJIMEPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09210
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09210
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)