Documenti fondamentali
ENA024294133
Enamine
2-[(3,4,5-triethoxyphenyl)formamido]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
Numero MDL:
Iupac Name
[(3,4,5-triethoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO6/c1-4-20-11-7-10(15(19)16-9-13(17)18)8-12(21-5-2)14(11)22-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChI
SISIZEYKBBNLND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)