Documenti fondamentali
ENA024293832
Enamine
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
Numero MDL:
Punto di fusione
168-170
Iupac Name
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(10(15)14-12)16-11(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3,(H,14,15)
InChI
GQSOVDYCSQOIJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07792
Melting Point
168-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07792
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)