ENA018109149
Enamine
N-[(2-ethoxyphenyl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Iupac Name
2-ethoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)7-10-11/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI
LSEWLLFJQYSCSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05933
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)