Documenti fondamentali
ENA018108318
Enamine
2-({5-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}sulfanyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.39
Numero MDL:
Iupac Name
{[5-(2,6-dimethylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C12H13N3O2S2/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)13-11-14-15-12(19-11)18-6-9(16)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17)
InChI
FAGXJGCSEOVNKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04991
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)