Documenti fondamentali
ENA018108153
Enamine
5-(4-methoxy-2-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.21
Numero MDL:
Punto di fusione
103-104
Iupac Name
5-(4-methoxy-2-nitrophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO5/c1-17-8-2-4-10(11(6-8)13(15)16)12-5-3-9(7-14)18-12/h2-7H,1H3
InChI
KJPUSAJELIKPIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04806
Melting Point
103-104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04806
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)