Documenti fondamentali
ENA018107571
Enamine
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11IN2O2S/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-18(16,17)12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8,15H,14H2
InChI
WWRSQRZMEAYPDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)