Documenti fondamentali
ENA018107159
Enamine
2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C15H12N4O/c16-19-15(20)11-9-14(13-7-3-4-8-17-13)18-12-6-2-1-5-10(11)12/h1-9H,16H2,(H,19,20)
InChI
QHPOWUMRPBEPNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03652
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)