Documenti fondamentali
ENA018107155
Enamine
2-(3-bromophenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-bromophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-2-1-3-7(4-6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
InChI
WCLRUQSYBWYTOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03647
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)