Documenti fondamentali
ENA018105883
Enamine
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.33
Numero MDL:
Punto di fusione
193-194
Iupac Name
4-amino-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O3S/c1-18-12-6-4-11(5-7-12)15-19(16,17)13-8-2-10(14)3-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
InChI
PKCILPHWDZXVQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Melting Point
193-194
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02202
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)