Documenti fondamentali
ENA018105878
Enamine
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.75
Numero MDL:
Punto di fusione
135-137
Iupac Name
4-amino-N-(3-chlorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
InChI
ZVOMLEQGMOLOEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02196
Melting Point
135-137
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02196
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)