Documenti fondamentali
ENA018105663
Enamine
3-amino-2-(2-chloroacetyl)but-2-enenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.59
Punto di fusione
155-156
Iupac Name
(2Z)-3-amino-2-(chloroacetyl)-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4(9)5(3-8)6(10)2-7/h2,9H2,1H3/b5-4-
InChI
COEGBOCHNHHERG-PLNGDYQASA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01914
Melting Point
155-156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)