Documenti fondamentali
ENA018105457
Enamine
N,N'-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)propanediamide
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
SKU del venditore: EN300-01455-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-01455-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C17H16Cl2N2O4/c1-24-14-5-3-10(7-12(14)18)20-16(22)9-17(23)21-11-4-6-15(25-2)13(19)8-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChI
QPSPPCRLTQQGLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)