Documenti fondamentali
ENA018105430
Enamine
N,N'-bis(2-fluorophenyl)propanediamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.27
Numero MDL:
Punto di fusione
163-164
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(2-fluorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C15H12F2N2O2/c16-10-5-1-3-7-12(10)18-14(20)9-15(21)19-13-8-4-2-6-11(13)17/h1-8H,9H2,(H,18,20)(H,19,21)
InChI
YBFCTDUWOLIFKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01427
Melting Point
163-164
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01427
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)