Documenti fondamentali
ENA018105339
Enamine
2-cyano-N-(naphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.24
Numero MDL:
Punto di fusione
174-175
Iupac Name
2-cyano-N-(1-naphthyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-9-8-13(16)15-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChI
UWQDBRNNYSFJFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
Melting Point
174-175
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)