Documenti fondamentali
ENA018104665
Enamine
4-chloro-3-[(4-chlorophenyl)(methyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-{[4-chloro(methyl)anilino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO4S/c1-17(11-5-3-10(15)4-6-11)22(20,21)13-8-9(14(18)19)2-7-12(13)16/h2-8H,1H3,(H,18,19)
InChI
GLSBVSZRUWIUEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00574
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00574
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)