Documenti fondamentali
ENA018104440
Enamine
4-chloro-3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl3NO4S/c14-8-2-4-9(15)11(6-8)17-22(20,21)12-5-7(13(18)19)1-3-10(12)16/h1-6,17H,(H,18,19)
InChI
UUYRUEZVHAGNDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00345
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00345
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)