CO1H324AADF5
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.08
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H6BrN3/c11-9-2-3-10(8(6-9)7-12)14-5-1-4-13-14/h1-6H
InChI
KKJYYLKXKPZXGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)