CO1H324A9B34
CombiPhos Catalysts Inc
4-(1,3-dioxan-5-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Iupac Name
4-(1,3-dioxan-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-4,9H,5-7,11H2
InChI
GZXPOJUPVKQXMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)