Documenti fondamentali
CO1H324A9134
CombiPhos Catalysts Inc
2-Bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.07
Iupac Name
2-bromo-6-(4-fluorophenyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C10H6BrFN2/c11-10-6-13-5-9(14-10)7-1-3-8(12)4-2-7/h1-6H
InChI
NDONGFVZUODNEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)