CO1H324A8B36
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(3-methylpiperidin-1-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.16
Iupac Name
1-(4-bromo-2-pyridinyl)-3-methylpiperidine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c1-9-3-2-6-14(8-9)11-7-10(12)4-5-13-11/h4-5,7,9H,2-3,6,8H2,1H3
InChI
YTKJJFUDLFGEFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)