Documenti fondamentali
CO1H324A86F1
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-3-cyclobutylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.09
Iupac Name
4-bromo-3-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-4-5-11-6-8(9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI
WOUIWAMQLPDMLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)