CO1H324A5D61
CombiPhos Catalysts Inc
(6-(pyrrolidin-3-yl)pyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.03
Iupac Name
(6-(pyrrolidin-3-yl)pyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-1-2-9(12-6-8)7-3-4-11-5-7/h1-2,6-7,11,13-14H,3-5H2
InChI
JQOFYVYCFFWBBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)