Documenti fondamentali
COMH97F0E00D
Combi-Blocks, Inc.
3,3,3-Trifluoro-2-(4-fluoro-1h-indol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.18
Numero MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H7F4NO2/c12-6-2-1-3-7-8(6)5(4-16-7)9(10(17)18)11(13,14)15/h1-4,9,16H,(H,17,18)
InChI
HUXJTBCPXISCFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-5217
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)