Documenti fondamentali
COMH97F0DD17
Combi-Blocks, Inc.
3-Cyclohexyl-7-fluoro-1h-indole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.29
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclohexyl-7-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C14H16FN/c15-13-8-4-7-11-12(9-16-14(11)13)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10,16H,1-3,5-6H2
InChI
VVHZRSAVPVHSGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-4002
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JN-4002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)