COMH97AC0332
Combi-Blocks, Inc.
(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO4S/c8-6(9)5-7-1-3-12(10,11)4-2-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChI
CEABBIBOUBCOPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-7755
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-7755
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)