Documenti fondamentali
COMH95E96BC3
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Fluorophenoxy)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-fluorophenoxy)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H7FN2O/c13-9-1-3-11(4-2-9)16-12-5-6-15-10(7-12)8-14/h1-7H
InChI
HLILXGHMGNLVSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5324
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-5324
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)