Documenti fondamentali
COMH95E952DD
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H12BrN3/c10-8-6-11-7-9(12-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5H2
InChI
ZDWFVRMVDWKICQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2640
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)