Documenti fondamentali
COMH93D5EABD
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5,6-dimethylpyrazin-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-5,6-dimethyl-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)9-6(10)5(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)(H,9,10)
InChI
OBKVXZGSRBWKGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-8147
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-8147