Documenti fondamentali
COMH580D81E8
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-N-isopropylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.16
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N-isopropyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2S/c1-6(2)11-14(12,13)8-3-7(9)4-10-5-8/h3-6,11H,1-2H3
InChI
YCPDIVOHLOSWFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7752
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7752
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)