Documenti fondamentali
COMH4211AEFD
Combi-Blocks, Inc.
[4-(4-Bromo-phenyl)-piperazin-1-yl]-acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.27
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-(4-bromophenyl)piperazin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O2/c1-16(2,3)21-15(20)12-18-8-10-19(11-9-18)14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7H,8-12H2,1-3H3
InChI
QMPIVGFJSQMRIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2654
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2654
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)