Documenti fondamentali
COMH303775D2
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-ethylthiophene-3-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.12
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-ethylthiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNOS/c1-2-9-7(10)5-3-11-4-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10)
InChI
GWWGOKKHTCNPOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4525
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4525