Documenti fondamentali
COMH2F649CC5
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-fluoropyridine-3-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.92
Numero MDL:
Iupac Name
(5-cyano-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BFN2O2/c8-6-5(7(11)12)1-4(2-9)3-10-6/h1,3,11-12H
InChI
VMJBZRFMORBFIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1553
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1553