Documenti fondamentali
COMH042391F5
Combi-Blocks, Inc.
4-Allyl-5-[1-(2-chloro-5-methylphenoxy)ethyl]-4h-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.82
Numero MDL:
Iupac Name
4-allyl-5-[1-(2-chloro-5-methylphenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C14H16ClN3OS/c1-4-7-18-13(16-17-14(18)20)10(3)19-12-8-9(2)5-6-11(12)15/h4-6,8,10H,1,7H2,2-3H3,(H,17,20)
InChI
HTTBKLCJHKKEFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8619
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8619