Documenti fondamentali
COMH04238EFD
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-2-(4-isobutylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.82
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(4-isobutylphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H18ClNO2/c1-12(2)9-13-3-5-14(6-4-13)19-11-17(20(23)24)16-10-15(21)7-8-18(16)22-19/h3-8,10-12H,9H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI
UELQFMIIOGIVOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7847
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7847
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)