Documenti fondamentali
COMH04237704
Combi-Blocks, Inc.
3-Methoxy-2-([3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.27
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxy-2-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H13F3O3/c1-21-14-7-3-5-12(9-20)15(14)22-10-11-4-2-6-13(8-11)16(17,18)19/h2-9H,10H2,1H3
InChI
VQNZSLRIXIXYBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1626
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1626
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)