Documenti fondamentali
COMH042372EE
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyclopropyl-2-(ethylsulfonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-2-(ethylsulfonyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H11F3N2O2S/c1-2-18(16,17)9-14-7(6-3-4-6)5-8(15-9)10(11,12)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
FIEUVTARHGRRPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0573
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)