Documenti fondamentali
COMH04236A47
Combi-Blocks, Inc.
6-Hydroxyhexanohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Iupac Name
6-hydroxyhexanohydrazide
Inchi Code
1S/C6H14N2O2/c7-8-6(10)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5,7H2,(H,8,10)
InChI
NDXKHTNDCMPVBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8351
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)