Documenti fondamentali
COMH0423698C
Combi-Blocks, Inc.
2-[(4-Methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.34
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-[4-methyl(methylsulfonyl)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-11(12(14)15)13(18(3,16)17)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
BTMDVCIJJNFLPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)